AuftragsverfolgungKontakt
Stativklemmen
40 mm
Artikelnr. 241-1111
Anbieter:   BOCHEM
Stativklemmen
Artikelnr. 241-1111
Anbieter:  BOCHEM
Stativklemmen
Stativklemmen
40 mm
Preis
24,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl
  • Die Backen der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit einer Korkeinlage versehen
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit Flügelschrauben zum schnellen und leichten Fixieren
DIN 12894
 : DIN 12894
Spezifikationen
  • Spannweite:
    40 mm