Stativklemmen
25 mm
Artikelnr. 241-1110
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl
- Die Backen der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit einer Korkeinlage versehen
- Ohne Muffe zur Stativbefestigung
- Mit Flügelschrauben zum schnellen und leichten Fixieren
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Spezifikationen
- Spannweite:25 mm