AuftragsverfolgungKontakt
Gittermuffen, 90° | Avantor
Gittermuffen, 90°
13 mm, Gusseisen, verchromt
Artikelnr. 241-7186
Anbieter:   BOCHEM
Gittermuffen, 90°
Artikelnr. 241-7186
Anbieter:  BOCHEM
Gittermuffen, 90°
Gittermuffen, 90°
13 mm, Gusseisen, verchromt
Preis
10,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Für Stäbe bis 13 mm.
  • Winkel: 90°
  • Mit Herzaugenschrauben
Spezifikationen
  • Spannweite:
    13 mm
  • Material:
    Gusseisen, verchromt