AuftragsverfolgungKontakt
Kreuzdoppelmuffen
Kreuzdoppelmuffen
Lappenschraube, verchromt, 16,5 mm, Gusseisen, verchromt
Artikelnr. 241-7179
Anbieter:   BOCHEM
Kreuzdoppelmuffen
Artikelnr. 241-7179
Anbieter:  BOCHEM
Kreuzdoppelmuffen
Kreuzdoppelmuffen
Lappenschraube, verchromt, 16,5 mm, Gusseisen, verchromt
Preis
12,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spannbereich bis 16 mm.
  • Winkel: 90 + 180°
  • Zum leichten und einfachen Stativaufbau
Spezifikationen
  • Spannweite:
    16,5 mm
  • Bezeichnung:
    Lappenschraube, verchromt
  • Material:
    Gusseisen, verchromt