Bürettenhalter
0 - 20 mm, 2 Büretten
241-7197
: BOCHEM
Edelstahl. Zur einfachen und sicheren Fixierung von Büretten.
- Mit Muffe zur Befestigung an Stativstangen
- Spannweite 0 - 20 mm
- Spannbacken sind zum Schutz der Büretten mit Silikon überzogen
- Für:2 Büretten
- Spannweite:0 - 20 mm