Wägeschaufeln
Wägeschaufel, konische Form, 330 mm, 100 mm
Artikelnr. BOCH3606
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
Spezifikationen
- Breite:100 mm
- Bezeichnung:Wägeschaufel, konische Form
- Länge:330 mm
- Seq:03