Wägeschaufeln
Wägeschaufel, konische Form, 290 mm, 75 mm
Artikelnr. BOCH3605
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
Spezifikationen
- Breite:75 mm
- Bezeichnung:Wägeschaufel, konische Form
- Länge:290 mm
- Seq:02