AuftragsverfolgungKontakt
Cooling systems, CoolSafe™ | Avantor
Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ chambers, aluminium, 1,5 ml cryogenic tubes, 55, 156×79×38 mm
Artikelnr. DIVECHAM-3050
Anbieter:   DIVERSIFIED BIOTECH
Cooling systems, CoolSafe™
Artikelnr. DIVECHAM-3050
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ chambers, aluminium, 1,5 ml cryogenic tubes, 55, 156×79×38 mm
Preis
570,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
  • Durable
  • Temperature stable
  • Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Spezifikationen
  • Für:
    1,5 ml cryogenic tubes
  • Anz. Bohrungen:
    55
  • Bezeichnung:
    CoolSafe™ chambers, aluminium
  • Abmessungen:
    156×79×38 mm
  • Seq:
    06