AuftragsverfolgungKontakt
Refraktometer, tragbar, Eclipse | Avantor
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Handrefraktometer, Stärke (%), 0 − 30 %, 0,2 %
Artikelnr. 635-0048
Anbieter:   BELLINGHAM STANLEY
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Artikelnr. 635-0048
Anbieter:  BELLINGHAM STANLEY
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Handrefraktometer, Stärke (%), 0 − 30 %, 0,2 %
Preis
294,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
  • Shaded field of view for distinction
  • Anti-roll support and ergonomic design
  • Comfortable eyepiece with smooth adjustment
  • Easy to clean prism and push-on flap protection
  • Unique sample ‘dribble’ feature
Lieferumfang: Supplied with a soft carrying case and instructions.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    0 − 30 %
  • Auflösung:
    0,2 %
  • Bezeichnung:
    Handrefraktometer, Stärke (%)
  • Seq:
    10