AuftragsverfolgungKontakt
Filtersätze | Avantor
Filtersätze
Filtersatz 44, Anregung BP 475/40, Strahlteiler FT 500, Emission BP 530/50
Artikelnr. ZEIS0000001114459
Anbieter:   ZEISS
Filtersätze
Artikelnr. ZEIS0000001114459
Anbieter:  ZEISS
Filtersätze
Filtersatz 44, Anregung BP 475/40, Strahlteiler FT 500, Emission BP 530/50
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Filtersatz 44, Anregung BP 475/40, Strahlteiler FT 500, Emission BP 530/50
  • Seq:
    11