AuftragsverfolgungKontakt
Label Overwraps, Write Protect® | Avantor
Label Overwraps, Write Protect®
Write protect for labels, Transparent, 41×16 mm
Artikelnr. DIVEWRIT-2000
Anbieter:   DIVERSIFIED BIOTECH
Label Overwraps, Write Protect®
Artikelnr. DIVEWRIT-2000
Label Overwraps, Write Protect®
Label Overwraps, Write Protect®
Write protect for labels, Transparent, 41×16 mm
Preis
83,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
A clear adhesive overwrap to protect writings from organic solvents and caustic agents on labels, surface of microtubes and other laboratory containers.
  • Fits for 0,5, 1,5 and 2,0 ml tubes
  • Adhere to all plastics, glass and metals
  • Temperature range: −196 to +150 °C
Spezifikationen
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Write protect for labels
  • Abmessungen:
    41×16 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.