Cooling systems, CoolSafe™
Cool brick for 1 °C, 5 ml tubes
Artikelnr. DIVEBRIK-1501
Anbieter: DIVERSIFIED BIOTECH
Springe zu:
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Spezifikationen
- Für:5 ml tubes
- Bezeichnung:Cool brick for 1 °C
- Seq:14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.