Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ chambers, aluminium, 0,2 ml tubes, 96 in center (0,2 ml), 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for 0,5 ml tubes), 156x79x25 mm
Artikelnr. DIVECHAM-1000
Anbieter: DIVERSIFIED BIOTECH
Springe zu:
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Spezifikationen
- Für:0,2 ml tubes
- Anz. Bohrungen:96 in center (0,2 ml), 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for 0,5 ml tubes)
- Bezeichnung:CoolSafe™ chambers, aluminium
- Abmessungen:156x79x25 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.