AuftragsverfolgungKontakt
Dichtbänder | Avantor
Dichtbänder
Dichtband, PetriSEAL™, Blau, 13,0 mm
Artikelnr. DIVEPSEAL-108B
Anbieter:   DIVERSIFIED BIOTECH
Dichtbänder
Artikelnr. DIVEPSEAL-108B
Dichtbänder
Dichtbänder
Dichtband, PetriSEAL™, Blau, 13,0 mm
Preis
96,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichtbänder in verschiedene Farben.
  • Verschiedene Größen
  • Temperaturbeständig
  • Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
Spezifikationen
  • Breite:
    13,0 mm
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Dichtband, PetriSEAL™
  • Seq:
    01