Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Dichtbänder | Avantor

Dichtbänder

Dichtband, PetriSEAL™, Gelb, 13,0 mm
Artikelnr. DIVEPSEAL-108Y
Anbieter:   DIVERSIFIED BIOTECH
Dichtbänder
Artikelnr. DIVEPSEAL-108Y
Dichtbänder
Dichtbänder

Dichtband, PetriSEAL™, Gelb, 13,0 mm

Preis
96,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dichtbänder in verschiedene Farben.

  • Verschiedene Größen
  • Temperaturbeständig
  • Chemikalienbeständig

Länge: 2,7 m

Spezifikationen
  • Breite:
    13,0 mm
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    Dichtband, PetriSEAL™
  • Seq:
    05