Dichtbänder
Dichtband, PetriSEAL™, Rot, 13,0 mm
DIVEPSEAL-108R
Dichtbänder in verschiedene Farben.
- Verschiedene Größen
- Temperaturbeständig
- Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
- Breite:13,0 mm
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Dichtband, PetriSEAL™
- Seq:03
Dichtbänder in verschiedene Farben.
Länge: 2,7 m