Dichtbänder
Dichtband, PetriSEAL™, Transparent, 13,0 mm
DIVEPSEAL-108C
Dichtbänder in verschiedene Farben.
- Verschiedene Größen
- Temperaturbeständig
- Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
- Breite:13,0 mm
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Dichtband, PetriSEAL™
- Seq:02



