AuftragsverfolgungKontakt
Dichtbänder
Dichtband, ContaineriSEAL™, Gelb, 19,0 mm
Artikelnr. DIVECSEAL-75Y
Anbieter:   DIVERSIFIED BIOTECH
Dichtbänder
Artikelnr. DIVECSEAL-75Y
Dichtbänder
Dichtbänder
Dichtband, ContaineriSEAL™, Gelb, 19,0 mm
Preis
129,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Dichtbänder in verschiedene Farben.
  • Verschiedene Größen
  • Temperaturbeständig
  • Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
Spezifikationen
  • Breite:
    19,0 mm
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    Dichtband, ContaineriSEAL™
  • Seq:
    08