Dichtbänder
Dichtband, ContaineriSEAL™, Weiß, 19,0 mm
DIVECSEAL-75W
Dichtbänder in verschiedene Farben.
- Verschiedene Größen
- Temperaturbeständig
- Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
- Breite:19,0 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Dichtband, ContaineriSEAL™
- Seq:07



