AuftragsverfolgungKontakt
Visualisierungsplatte | Avantor
Visualisierungsplatte
Fertigplatte zur Visualisierung der Wells, 9,5×11,6 cm, mit 4 Schienen zur Verriegelung von hochformatigen und querformatigen Gelen
Artikelnr. 730-2202
Anbieter:   EMBITEC
Visualisierungsplatte
Artikelnr. 730-2202
Anbieter:  EMBITEC
Visualisierungsplatte
Visualisierungsplatte
Fertigplatte zur Visualisierung der Wells, 9,5×11,6 cm, mit 4 Schienen zur Verriegelung von hochformatigen und querformatigen Gelen
Preis
14,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
RunOne™ well visualisation plates are designed to make gel loading simple. The light colour of most gel units provides little or no contrast for the agarose gel and the gel wells. RunOne™ well visualisation plates are red, fit securely into the RunOne™ system, and provide a stable platform for gel running.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Fertigplatte zur Visualisierung der Wells, 9,5×11,6 cm, mit 4 Schienen zur Verriegelung von hochformatigen und querformatigen Gelen
  • Seq:
    02