[EN]BLACK OPEN HOLE CAPS 13-425 1 * 100 ST
Artikelnr. NSCAC4015-1A
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
[EN]BLACK OPEN HOLE CAPS 13-425 1 * 100 ST
Artikelnr. NSCAC4015-1A
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® Messkolben, Klasse A, Glas, Klar, NS-Kunststoffstopfen
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection