Messschaufeln
250 ml, 260 mm
Artikelnr. 231-0069
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
- Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
- Kapazität:250 ml
- Länge:260 mm
- Seq:10