Messschaufeln
100 ml, 200 mm
Catalog # 231-0068
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
- Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Specifications
- Kapazität:100 ml
- Länge:200 mm
- Seq:08