Messschaufeln
25 ml, 137 mm
Artikelnr. 231-0067
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
- Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
- Kapazität:25 ml
- Länge:137 mm
- Seq:04
- Cat. No.:231-0067