Bulb pipettes, Class AS/Class A
Klasse A, mit eingeschliffenem Kolben, 3 ml, ±0,010 ml, 350 mm, Schwarz, √
Artikelnr. HECH42557024
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Bulb pipettes, conformity certified.
- Fused amber graduation
- Class AS within the official tolerance
Spezifikationen
- Farbcode:Schwarz
- Kapazität:3 ml
- Bezeichnung:Klasse A, mit eingeschliffenem Kolben
- Länge:350 mm
- Seq:03
- In Ergänzung zur DIN:√
- Toleranz:±0,010 ml