AuftragsverfolgungKontakt
Measuring Cylinders | Avantor
Measuring Cylinders
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2 ± ml
Artikelnr. 612-0430
Anbieter:   SciLabware
Measuring Cylinders
Artikelnr. 612-0430
Anbieter:  SciLabware
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2 ± ml
Preis
18,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, tall form, autoclavable, class B.
  • Hexagonal base with non-slip, anti-suction feature, spout, excellent chemical resistance, no meniscus to confuse readings
  • Recycling codes and batch code on each cylinder
  • Autoclavable - Does not affect accuracy
Note: The product is suitable for lab washing machines, however, a temperature of below 60°C should be used to prevent damage.
Zertifizierung: ISO 6706
Spezifikationen
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    315 mm
  • Teilung:
    2,0 ml
  • Toleranz:
    2 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.