Messschaufeln
, 50 ml, 164 mm
Artikelnr. KART1059
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
- Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Länge:164 mm
- Seq:06