AuftragsverfolgungKontakt
Stopcocks, straight bore | Avantor
Stopcocks, straight bore
1,5 mm, 8 mm
Artikelnr. BIBBSSD102
Anbieter:   SciLabware
Stopcocks, straight bore
Artikelnr. BIBBSSD102
Anbieter:  SciLabware
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
1,5 mm, 8 mm
Preis
17,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
  • Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
 : Supplied complete with key retaining device.
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    1,5 mm
  • Seq:
    01
  • Für Schlauch A-Ø:
    8 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBSSD102K
    Replacement keys, for 12,5 mm Ø
    1,5 mm
    SSD series stopcocks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 27,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBSSD104K
    Replacement keys, for 14,5 mm Ø
    4,0 mm
    SSD series stopcocks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 26,20 €