Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 19/26 NS, 140 mm, 58 mm
Artikelnr. 212-0596
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
- Ext.Ø:58 mm
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:100 ml
- Höhe:140 mm