Spitzkolben, mit Normschliff
50 ml, 14/23 NS, 115 mm, 48 mm
Artikelnr. 212-0601
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
- Ext.Ø:48 mm
- Hülse:14/23 NS
- Kapazität:50 ml
- Höhe:115 mm