C Columns, Empty Chromatography Columns
Product Details & Documents
C columns are economical empty columns suitable for low pressure liquid chromatography and gravity feed at the lower volumes used at research scale.
- Economical – for low pressure liquid chromatography at research scale
- Broad compatibility – functions with a stand-alone pump, chromatography system, or gravity feed
- Precise temperature control – with the optional cooling jacket
- Efficient packing – packing reservoirs are available as accessories specific to each column diameter
Standard C-series columns have a fixed volume, but they can be upgraded through the addition of flow adapters. These work to keep bed height constant and protected from insoluble particles during chromatography. Adjustable flow adapters are available for 10 mm (AC 10), 16 mm (AC 16), and 26 mm (AC 26) diameter C columns.
Three RC packing reservoirs help optimize packing conditions, especially when packing high beds. They are available for each diameter in the C column series, and are quick and easy to assemble. After the resin is in the column, the RC reservoir can be connected to a pump or Mariotte flask to give optimal flow rates for packing.
Resolution and recovery can often be increased by fitting C columns with a JC thermostatic jacket during temperature-dependent low-pressure chromatography. JC jackets increase control of separation temperature and mechanical resistance of these columns, enabling operating pressures of up to 1 bar.
Lieferumfang: Each C column comes equipped with polyethylene tubing (1,0 mm inner diameter, 2 m length), bed support screens, snap-on net rings, and instructions for research-scale column chromatography use.
Dokumente
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Weitere Produktdetails
Spezifikationen
- Bezeichnung:C 26/40
- Seq:08
- Säulenmaterial:Glas
- Bettabmessungen:26×400 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 19-5035-01Chromatographisches Ersatzröhrchen C10/10Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 128,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 19-0688-01O-Ring für Durchflussadapter und untere Endstücke, AK 26Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - 59,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 19-0163-01O-Ring für Durchflussadapter und untere EndstückeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 5 ST - 52,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 19-5043-01O-Ring für Durchflussadapter und untere Endstücke( AC 10)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - 99,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.