AuftragsverfolgungKontakt
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson | Avantor
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
Micro-Adson, delicate, Straight, 120 mm
Artikelnr. HAMML-HSC232-12
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
Artikelnr. HAMML-HSC232-12
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
Micro-Adson, delicate, Straight, 120 mm
Preis
66,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Delicate forceps made from stainless steel.
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Micro-Adson, delicate
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    04