AuftragsverfolgungKontakt
Serrefines
Serrefine, Straight, 50 mm
Artikelnr. 221-0053
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Serrefines
Artikelnr. 221-0053
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Serrefines
Serrefines
Serrefine, Straight, 50 mm
Preis
86,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These small forceps for clamping a blood vessel are made from stainless steel.
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Serrefine
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    05