Slide boxes
Slide box, Schwarz, Holz/Pappe, 100, 270×190×35 mm
Artikelnr. 630-2775
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Slide boxes with numbered slots and index card.
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:100
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Slide box
- Material:Holz/Pappe
- Seq:004
- B×T×H:270×190×35 mm