AuftragsverfolgungKontakt
Staining plates | Avantor
Staining plates
12, Ø×D: 15×0,8 mm, 89×57×4 mm
Artikelnr. HECH40624010
Staining plates
Artikelnr. HECH40624010
Staining plates
Staining plates
12, Ø×D: 15×0,8 mm, 89×57×4 mm
Preis
31,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    12
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    89×57×4 mm
  • Lochgröße:
    Ø×D: 15×0,8 mm