AuftragsverfolgungKontakt
Staining plates
10, Ø×D: 14×2 mm, 105×55×5 mm
Artikelnr. HECH40623010
Staining plates
Artikelnr. HECH40623010
Staining plates
Staining plates
10, Ø×D: 14×2 mm, 105×55×5 mm
Preis
28,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    10
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    105×55×5 mm
  • Lochgröße:
    Ø×D: 14×2 mm