AuftragsverfolgungKontakt
Tupfer, einfach
Tupfer, einfach
Einfaches Abstrichbesteck, Holz/Baumwolle, 2,2 mm, 80 mm
Catalog # 115-0504
Supplier:   BAILLY
Tupfer, einfach
Catalog # 115-0504
Supplier:  BAILLY
Tupfer, einfach
Tupfer, einfach
Einfaches Abstrichbesteck, Holz/Baumwolle, 2,2 mm, 80 mm
Price
8,80 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Einfache Tupfer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
  • Ø:
    2,2 mm
  • Bezeichnung:
    Einfaches Abstrichbesteck
  • Länge:
    80 mm
  • Seq:
    001
  • Stiel/Kopf:
    Holz/Baumwolle