Tupfer, einfach
Einfache Tupfer, Holz/Baumwolle, 3 mm, 200 mm
Artikelnr. 115-0503
Anbieter: BAILLY
Springe zu:
Product Details & Documents
Einfache Tupfer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ø:3 mm
- Bezeichnung:Einfache Tupfer
- Länge:200 mm
- Seq:005
- Stiel/Kopf:Holz/Baumwolle
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.