AuftragsverfolgungKontakt
Tupfer, einfach | Avantor
Tupfer, einfach
Einfache Tupfer, Holz/Baumwolle, 2,5 mm, 150 mm
Artikelnr. 115-0501
Anbieter:   BAILLY
Tupfer, einfach
Artikelnr. 115-0501
Anbieter:  BAILLY
Tupfer, einfach
Tupfer, einfach
Einfache Tupfer, Holz/Baumwolle, 2,5 mm, 150 mm
Preis
14,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Einfache Tupfer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ø:
    2,5 mm
  • Bezeichnung:
    Einfache Tupfer
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    004
  • Stiel/Kopf:
    Holz/Baumwolle