Testglas, konisch
250 ml
Artikelnr. ROGO00640025
Anbieter: ROGO SAMPAIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
- Außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit Breiter Fuß für Stabilität Flüssigkeitsvolumen ist einfach zu lesen
Ideal für einen großen Anwendungsbereich Mit metrischen Graduierungen
Spezifikationen
- Kapazität:250 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.