AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Artikelnr. 21253.368
Giftig
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Artikelnr. 21253.368
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  1341-49-7
Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  1341-49-7
Preis
272,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
  • CAS Nummer:1341-49-7
  • Formel:NH₄HF₂
  • MDL-Nummer:MFCD00012018
  • Molekulargewicht:57.04 g/mol
  • Merck-Index:13,00498
  • Schmelzpunkt:127 °C
  • Dichte:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-676-4
  • UN:1727
  • ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    Min. 97 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg
Spezifikationen