Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Artikelnr. 21253.290
Anbieter: VWR Chemicals
CAS Nummer: 1341-49-7
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
- CAS Nummer:1341-49-7
- Formel:NH₄HF₂
- MDL-Nummer:MFCD00012018
- Molekulargewicht:57.04 g/mol
- Merck-Index:13,00498
- Schmelzpunkt:127 °C
- Dichte:0,8 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-676-4
- UN:1727
- ADR:8,II
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500)
Packaging Information
14510445.pdf 14510446.pdf P20_VWRC21253.290_SPEC_DE.pdf P20_VWRC21253.368_SPEC_DE.pdf spec_VWRC21253.290
Product specification
Mehr
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:Min. 97 %
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 kg