AuftragsverfolgungKontakt
Agar, Pulver, TECHNICAL | Avantor
Agar, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 250 g
Anbieter:   VWR Chemicals
Agar, Pulver, TECHNICAL
Artikelnr. 20768.235
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  9002-18-0
Agar, Pulver, TECHNICAL
Agar, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  9002-18-0
Preis
69,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synonyme:  Agar Agar
  • CAS Nummer:9002-18-0
  • MDL-Nummer:MFCD00081288
  • Merck-Index:13,00184
  • Schmelzpunkt:90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-658-1
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Prüfung auf Identität:
    Entspricht
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.