Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL | Avantor

Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Glasflasche, 1 L
Artikelnr. 20685.295
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Artikelnr. 20685.295
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Glasflasche, 1 L

CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
27,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Merck-Index:14,08974
  • Siedepunkt:330 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:10,38 °C
  • Dichte:1,84 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-639-5
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1830
  • REACH:01-2119458838-20
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Assay:
    Min. 95 %

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.