AuftragsverfolgungKontakt
Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL
Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. 20666.290
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL
Artikelnr. 20666.290
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  57-11-4
Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL
Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  57-11-4
Preis
48,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS Nummer:57-11-4
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002752
  • Molekulargewicht:284.48 g/mol
  • Merck-Index:13,08882
  • Siedepunkt:361 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:67 °C
  • Dichte:0,94 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:196 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-313-4
  • REACH:01-2119543894-28
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Stearic and palmitic acid:
    Min. 90 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.