L(+)-Ascorbinsäure, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Number:50-81-7
- Formula:C₆H₈O₆
- MDL Number:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Merck Index:13,00837
- Boiling Pt:553 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:190…192 °C
- Density:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:200-066-2
Documents
Certificates
Search by Lot Number14501909.pdf P20_VWRC20155.237_SPEC_DE.pdf P20_VWRC20155.294_SPEC_DE.pdf spec_VWRC20155.237 spec_VWRC20155.237
Product specification
More
Specifications
Specification Test Results
- Prüfung auf Identität:Entspricht
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 kg