AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards | Avantor
Leitfähigkeitsstandards
Natriumchlorid-Standardlösung, 995 mg/l TDS, 1000 mg/l Nacl, 1990 µS/cm, 100 mL
Artikelnr. HACH210542
Anbieter:   Hach
Leitfähigkeitsstandards
Artikelnr. HACH210542
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Natriumchlorid-Standardlösung, 995 mg/l TDS, 1000 mg/l Nacl, 1990 µS/cm, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
34,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Natriumchlorid-Standardlösung, 995 mg/l TDS, 1000 mg/l Nacl
  • Leitfähigkeit:
    1990 µS/cm
Spezifikationen