AuftragsverfolgungKontakt
Measuring spoons | Avantor
Measuring spoons
Measuring spoon, molded plastic cup, black, 0,2 g
Artikelnr. HACH63800
Anbieter:   Hach
Measuring spoons
Artikelnr. HACH63800
Anbieter:  Hach
Measuring spoons
Measuring spoons
Measuring spoon, molded plastic cup, black, 0,2 g
Preis
5,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Molded plastic cup. Weight based on sodium chloride.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    0,2 g
  • Bezeichnung:
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.