Leitfähigkeitsstandards
Standard-Leitfähigkeitslösung, 85,47 mg/l TDS, 180 µS/cm, 100 mL
Catalog # HACH2307542
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Specifications
Specifications
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Standard-Leitfähigkeitslösung, 85,47 mg/l TDS
- Leitfähigkeit:180 µS/cm