Colour standards
Standard-Farblösung, 500 Einheiten APHA Pt-Co, Voluette ampoule, 16× 10 ml, 160 mL
Anbieter: Hach
Springe zu:
Product Details & Documents
For accuracy checks in colour determinations.
- Simple Accuracy Checks
- Minimize waste with Voluette ampoules
- Reliable results
The voluette format has the following advantages: Open a fresh standard amopule for each accuracy check and each ampule contains enough standard for one set of standard additions. Sealed ampoules prevent accidental contamination or evaporation of standard solutions.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Voluette ampoule
- VE:160 mL
- Bezeichnung:Standard-Farblösung, 500 Einheiten APHA Pt-Co
- Pk Info:16× 10 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.